4,4′-Bipyridin, wasserfrei 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4,4'-Bipyridine, 4,4'-Dipyridyl
276200250
276200050
276201000
ACRO276200250EA
116
EUR
ACRO276200250
ACRO276200050
ACRO276201000
4,4′-Bipyridin, wasserfrei 98%
4,4'-Bipyridyl
Formel:
C₁₀H₈N₂ Siedepunkt: 305 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 110…114 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006416 CAS-Nummer: 553-26-4 EINECS: 209-036-3 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03383 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Off-white to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110 to 114 °C |
Water | ≤2.0 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |