2,2′-Bipyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
α,α′-Dipyridyl, 2,2'-Bipyridine, 2,2'-Dipyridyl
M-Clarity™ quality level = MQ200
D216305-100G
D216305-10G
D216305-25G
D216305-2.5G
SIALD216305-100GEA
235
EUR
SIALD216305-100G
SIALD216305-10G
SIALD216305-25G
SIALD216305-2.5G
2,2′-Bipyridin, Sigma-Aldrich®
2,2'-Bipyridyl
Formel:
C₁₀H₈N₂ Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 70…72 °C Dichte: 1.326 g/cm³ (–150 °C) Flammpunkt: 121 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006212 CAS-Nummer: 366-18-7 EINECS: 206-674-4 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03382 |