2,2′-Bipyridin 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
117500100
117500250
117501000
117505000
117500100.EA
54.5
EUR
117500100.
117500250.
117501000.
117505000.
2,2′-Bipyridin 99+%
2,2'-Bipyridyl
Formel:
C₁₀H₈N₂ Siedepunkt: 272…273 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 69…72 °C Dichte: 1,326 g/cm³ (-150 °C) Flammpunkt: 121 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006212 CAS-Nummer: 366-18-7 EINECS: 206-674-4 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03382 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 69 to 72 °C |
GC | ≥99.0 % |
Suitability | (for Fe determination) Passes test |
Barium (Ba) | ≤0.001 % |
Calcium (Ca) | ≤0.01 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Manganese (Mn) | ≤0.001 % |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Strontium (Sr) | ≤0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |