2,4,6-Collidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
142387-100ML 142387-500ML 142387-5ML
SIAL142387-100MLEA 109 EUR
SIAL142387-100ML SIAL142387-500ML SIAL142387-5ML
2,4,6-Collidin, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Collidin
Formel: C₈H₁₁N
Molekulargewicht: 121.18 g/mol
Siedepunkt: 171
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 0.9191 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 55
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006338
CAS-Nummer: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
UN-Nummer: 1992
ADR: 3 III
Merck Index: 13,09789