3,5-Lutidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3,5-Dimethylpyridine
M-Clarity™ quality level = MQ200
L4206-100ML L4206-500ML
SIALL4206-100MLEA 78.5 EUR
SIALL4206-100ML SIALL4206-500ML
3,5-Lutidin, Sigma-Aldrich®
3,5-Lutidin
Formel: C₇H₉N
Siedepunkt: 172.7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –9 °C
Dichte: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 54 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006404
CAS-Nummer: 591-22-0
EINECS: 209-708-6
UN-Nummer: 1992
ADR: 3,III