2,6-Lutidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,6-Dimethylpyridine
M-Clarity™ quality level = MQ300
W354007-10KG-K W354007-1KG-K W354007-5KG-K
SIALW354007-10KG-KEA 2160 EUR
SIALW354007-10KG-K SIALW354007-1KG-K SIALW354007-5KG-K
2,6-Lutidin, Sigma-Aldrich®
2,6-Lutidin
Formel: C₇H₉N
Siedepunkt: 143.7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 0.9252 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 33 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006345
CAS-Nummer: 108-48-5
EINECS: 203-587-3
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05636