4-Picolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-Methylpyridine, γ-Picoline
M-Clarity™ quality level = MQ200
131490-1L 131490-250ML 131490-25ML
SIAL131490-1LEA 77.1 EUR
SIAL131490-1L SIAL131490-250ML SIAL131490-25ML
4-Picolin, Sigma-Aldrich®
4-Picolin
Formel: C₆H₇N
Siedepunkt: 144.9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3 °C
Dichte: 0.9547 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 40 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006440
CAS-Nummer: 108-89-4
EINECS: 203-626-4
UN-Nummer: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07556