3-Picolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
P42053-1L P42053-25ML P42053-500ML
SIALP42053-1LEA 83.4 EUR
SIALP42053-1L SIALP42053-25ML SIALP42053-500ML
3-Picolin, Sigma-Aldrich®
Formel: C₆H₇N
Siedepunkt: 144 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –19,4 °C
Dichte: 0,957 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 38 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006402
CAS-Nummer: 108-99-6
EINECS: 203-636-9
UN-Nummer: 2313
ADR: 3,III
Merck Index: 13,07485