6-Methyl-2-pyridon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A14764.06 A14764.14
A14764.06EA 42.3 EUR
A14764.06 A14764.14
6-Methyl-2-pyridon ≥98%
6-Methyl-2-pyridon
Purity: 98% CAS No.: 3279-76-3 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Odour: Odourless Melting Point: 157-161° Beilstein Reference: 107073 MDL No.: MFCD00006279
Formel: C₆H₇NO
Siedepunkt: 283…284 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 157…161 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006279
CAS-Nummer: 3279-76-3
EINECS: 221-919-5