3-Amino-4-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
697141-25G 697141-5G
SIAL697141-25GEA 159 EUR
SIAL697141-25G SIAL697141-5G
3-Amino-4-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Amino-4-methylpyridin
Formel: C₆H₈N₂
MDL Number: MFCD00128871
CAS-Nummer: 3430-27-1
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III