2-Amino-4-methylpyridin
Lieferant: Thermo Scientific
SB01208.1 SB01208.10 SB01208.50
MAYBSB01208.1EA 0 EUR
MAYBSB01208.1 MAYBSB01208.10 MAYBSB01208.50
2-Amino-4-methylpyridin
2-Amino-4-methylpyridin
Formel: C₆H₈N₂
Siedepunkt: 230,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 98 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006321
CAS-Nummer: 695-34-1
EINECS: 211-780-9
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,00465