2-Amino-4-methylpyridin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Aminopicoline, 2-Amino-4-picoline, 4-Methyl-2-pyridylamine, 4-Methylpyridin-2-amine

A14177.14 A14177.22 A14177.36
A14177.14EA 27.5 EUR
A14177.14 A14177.22 A14177.36
2-Amino-4-methylpyridin 98%
2-Amino-4-methylpyridin

Purity: 98% CAS No.: 695-34-1 Molecular Formula: C6H8N2 Formula Weight: 108.14 Flash Point: 118°(244°F) Odour: Unpleasant Boiling Point: 231° Beilstein Reference: 107066 Merck Reference: 14,466 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006321

Formel: C₆H₈N₂
Siedepunkt: 231 °C
Schmelzpunkt: 97…101 °C
Flammpunkt: 118 °C (244 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006321
CAS-Nummer: 695-34-1
EINECS: 211-780-9
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,466

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR