6-Amino-3-brom-2-methylpyridin
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Amino-3-bromo-2-picoline, 6-AMINO-3-BROMO-2-METHYLPYRIDINE, 3-Bromo-2-methyl-6-pyridylamine, 5-Bromo-6-methylpyridin-2-amine, 3-Bromo-2-methylpyridin-6-amine, 2-Amino-5-bromo-6-picoline, ['6-Amino-3-bromo-2-picoline'], 5-Bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 2-Amino-5-bromo-6-methylpyridine
XBX00110.1 XBX00110EA
MAYBXBX00110.1EA 0 EUR
MAYBXBX00110.1 MAYBXBX00110EA
6-Amino-3-brom-2-methylpyridin
6-Amino-3-brom-2-methylpyridin
Formel: C₆H₇BrN₂
MDL Number: MFCD00068230
CAS-Nummer: 42753-71-9
EINECS: 255-927-5