2-Amino-3-brom-5-methylpyridin
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromo-5-methylpyridin-2-amine, 2-Amino-3-bromo-5-picoline, 3-Bromo-5-methyl-2-pyridylamine
XBX00111.1
XBX00111EA
XBX00111.50
MAYBXBX00111.1EA
0
EUR
MAYBXBX00111.1
MAYBXBX00111EA
MAYBXBX00111.50
2-Amino-3-brom-5-methylpyridin
2-Amino-3-brom-5-methylpyridin
Formel:
C₆H₇BrN₂ |
MDL Number:
MFCD00068231 CAS-Nummer: 17282-00-7 |