Pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Azabenzene, Azine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W296600-10KG-K W296600-1KG-K W296600-25KG-K
SIALW296600-10KG-KEA 546 EUR
SIALW296600-10KG-K SIALW296600-1KG-K SIALW296600-25KG-K
Pyridin, Sigma-Aldrich®
Pyridine
Formel: C₅H₅N
Molekulargewicht: 79.1 g/mol
Siedepunkt: 115
Schmelzpunkt: –44 °C
Dichte: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 17
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011732
CAS-Nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN-Nummer: 1282
ADR: 3 II
Merck Index: 13,08060
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=9f2ef46a26e488d366e82869b3acb96652b5dab1&prid=web&clid=SAPDAM