4-Pyridon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Hydroxypyridine, γ-Pyridone, 4-Pyridinol, Pyridin-4-ol, 1,4-Dihydro-4-Pyridinone
A14586.14
A14586.22
A14586.36
A14586.14EA
53
EUR
A14586.14
A14586.22
A14586.36
4-Pyridon ≥97%
4-Pyridon
Purity: 97%
CAS No.: 626-64-2
Molecular Formula: C5H5NO
Formula Weight: 95.10
Melting Point: 142-148°
Boiling Point: 230-235°/12mm
MDL No.: MFCD00040458
Formel:
C₅H₅NO Siedepunkt: 230…235 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 142…148 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006419 CAS-Nummer: 626-64-2 EINECS: 210-958-3 |