4-Pyridon 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Hydroxypyridine, γ-Pyridone, 4-Pyridinol, Pyridin-4-ol, 1,4-Dihydro-4-Pyridinone
348830250 348831000 348835000
ACRO348830250EA 50 EUR
ACRO348830250 ACRO348831000 ACRO348835000
4-Pyridon 95%
4-Pyridon
Formel: C₅H₅NO
Siedepunkt: 230…235 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 140…147 °C
Flammpunkt: 221 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006419
CAS-Nummer: 626-64-2
EINECS: 210-958-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 151 °C
HPLC ≥94 %
Titration with HClO4 ≥94 %