2,5-Diaminopyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Pyridine-2,5-diamine, Pyridine-2,5-diyldiamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
530603-10G 530603-1G 530603-5G
SIAL530603-10GEA 448 EUR
SIAL530603-10G SIAL530603-1G SIAL530603-5G
2,5-Diaminopyridin, Sigma-Aldrich®
2,5-Diaminopyridin
Formel: C₅H₇N₃
Siedepunkt: 329 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 110.3 °C
Dichte: 1.251 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00129023
CAS-Nummer: 4318-76-7