4-Aminopyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Pyridin-4-amine, 4-Pyridylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
275875-1G 275875-5G
SIAL275875-1GEA 42 EUR
SIAL275875-1G SIAL275875-5G
4-Aminopyridin, Sigma-Aldrich®
4-Aminopyridin
Formel: C₅H₆N₂
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 157…160 °C
Dichte: 1.25 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 156 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006439
CAS-Nummer: 504-24-5
EINECS: 207-987-9
UN-Nummer: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03964