2-Aminopyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Pyridylamine, Pyridin-2-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
A77997-100G A77997-500G A77997-5G
SIALA77997-100GEA 46.8 EUR
SIALA77997-100G SIALA77997-500G SIALA77997-5G
2-Aminopyridin, Sigma-Aldrich®
2-Aminopyridin
Formel: C₅H₆N₂
Siedepunkt: 210.6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Dichte: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006312
CAS-Nummer: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN-Nummer: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00472