2-Aminopyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Pyridylamine, Pyridin-2-amine

M-Clarity™ quality level = MQ100

A77989-100G A77989-25G
SIALA77989-100GEA 110 EUR
SIALA77989-100G SIALA77989-25G
2-Aminopyridin, Sigma-Aldrich®
2-Aminopyridin
Formel: C₅H₆N₂
Siedepunkt: 210.6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Dichte: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006312
CAS-Nummer: 504-29-0
EINECS: 207-988-4
UN-Nummer: 2671
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,00472

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR