4-(Dimethylamino)pyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
39405-10G 39405-1KG 39405-250G 39405-50G
SIAL39405-10GEA 55.5 EUR
SIAL39405-10G SIAL39405-1KG SIAL39405-250G SIAL39405-50G
4-(Dimethylamino)pyridin, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)pyridin
Formel: C₇H₁₀N₂
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 109…111 °C
Flammpunkt: 124 °C
MDL Number: MFCD00006418
CAS-Nummer: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,I