4-(Dimethylamino)pyridin
Lieferant: Novabiochem (Merck Biosciences)
Gefahr
8.51055.0100 8.51055.0025
01-62-0004-100EA 147 EUR
01-62-0004-100 01-62-0004-25
4-(Dimethylamino)pyridin
4-(Dimethylamino)pyridin
Formel: C₇H₁₀N₂
Siedepunkt: 195 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 109…111 °C
Flammpunkt: 124 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006418
CAS-Nummer: 1122-58-3
EINECS: 214-353-5
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,II