2-Amino-5-iodpyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Iodopyridin-2-amine, 5-Iodo-2-pyridylamine
B25175.03 B25175.06 B25175.14
B25175.03EA 39.5 EUR
B25175.03 B25175.06 B25175.14
2-Amino-5-iodpyridin 97%
2-Amino-5-iodpyridin
Purity: 97% CAS No.: 20511-12-0 Molecular Formula: C5H5IN2 Formula Weight: 220.01 Melting Point: 126-130° Beilstein Reference: 108738
Formel: C₅H₅IN₂
Molekulargewicht: 220.01 g/mol
Siedepunkt: 271
Schmelzpunkt: 126…130 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00160312
CAS-Nummer: 20511-12-0