3-Iodpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ100
539368-1G 539368-5G
SIAL539368-1GEA 45.7 EUR
SIAL539368-1G SIAL539368-5G
3-Iodpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Iodpyridin
Formel: C₅H₄IN
Siedepunkt: 90…92 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 53.5 °C
MDL Number: MFCD00023553
CAS-Nummer: 1120-90-7
EINECS: 214-322-6