Pentafluorpyridin

Lieferant: Thermo Scientific

Synonyme: 2,3,4,5,6-Perfluoropyridine, 2,3,4,5,6-Pentafluoropyridine

SB01724.1 SB01724.10 SB01724.50
MAYBSB01724.1EA 0 EUR
MAYBSB01724.1 MAYBSB01724.10 MAYBSB01724.50
Pentafluorpyridin
Pentafluorpyridin
Formel: C₅F₅N
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1.54 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006225
CAS-Nummer: 700-16-3
EINECS: 211-839-9
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR