3,5-Pyridindicarbonsäure 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Dinicotinic acid, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid

131900100 131900500
ACRO131900100EA 88.8 EUR
ACRO131900100 ACRO131900500
3,5-Pyridindicarbonsäure 98%
3,5-Pyridindicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006393
CAS-Nummer: 499-81-0
EINECS: 207-893-8
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR