6-Hydroxynicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
128759-100G 128759-25G
SIAL128759-100GEA 190 EUR
SIAL128759-100G SIAL128759-25G
6-Hydroxynicotinsäure, Sigma-Aldrich®
6-Hydroxynicotinsäure
Formel: C₆H₅NO₃
Schmelzpunkt: 304…306 °C
MDL Number: MFCD00006277
CAS-Nummer: 5006-66-6
EINECS: 225-682-9