Nicotinsäure (Niacin)
Lieferant: PanReac AppliChem
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Pyridinecarboxylic acid, Pyridine-3-carboxylic acid, 3-Picolinic acid, Niacin, Nicotinic acid, Vitamin B3
A0963.0100
A0963.0250
APPCA0963.0100EA
34.1
EUR
APPCA0963.0100
APPCA0963.0250
Nicotinsäure (Niacin)
Nicotinsäure (Niacin)
Formel:
C₆H₅NO₂ Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 142 °C Dichte: 1.473 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 193 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006391 CAS-Nummer: 59-67-6 EINECS: 200-441-0 Merck Index: 13,06552 |