Picolinsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Pyridine-2-carboxylic acid, 2-Picolinic acid, 2-Pyridinecarboxylic acid
A14749.14
A14749.22
A14749.36
A14749.14EA
25.5
EUR
A14749.14
A14749.22
A14749.36
Picolinsäure ≥99%
Picolinsäure
Purity: 99%
CAS No.: 98-98-6
Molecular Formula: C6H5NO2
Formula Weight: 123.11
Flash Point: 139°(232°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 109595
Merck Reference: 14,7403
MDL No.: MFCD00006293
Formel:
C₆H₅NO₂ Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 135…139 °C Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 139 °C (232 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006293 CAS-Nummer: 98-98-6 EINECS: 202-719-7 Merck Index: 14,7403 |