Methylnicotinat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Picolinic acid methyl ester, 3-(Methoxycarbonyl)pyridine, Pyridine-3-carboxylic acid methyl ester, Nicotinic acid methyl ester, 3-Pyridinecarboxylic acid methyl ester, Methyl 3-pyridinecarboxylate
M-Clarity™ quality level = MQ100
M59203-5G M59203-100G M59203-500G
SIALM59203-5GEA 30.5 EUR
SIALM59203-5G SIALM59203-100G SIALM59203-500G
Methylnicotinat, Sigma-Aldrich®
Methylnicotinat
Formel: C₇H₇NO₂
Siedepunkt: 209 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39 °C
Dichte: 1.0048 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 95 °C
MDL Number: MFCD00006388
CAS-Nummer: 93-60-7
EINECS: 202-261-8
Merck Index: 12,06174