5-Chlor-3-hydroxypyridin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L07568.06
L07568.14
L07568.06EA
48.2
EUR
L07568.06
L07568.14
5-Chlor-3-hydroxypyridin ≥99%
5-Chlor-3-hydroxypyridin
Purity: 99%
CAS No.: 74115-12-1
Molecular Formula: C5H4ClNO
Formula Weight: 129.55
Melting Point: 159-163°
Beilstein Reference: 1422550
Formel:
C₅H₄ClNO Schmelzpunkt: 159…163 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006379 CAS-Nummer: 74115-12-1 EINECS: 277-727-7 |