2-Chlor-5-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ100
C61801-25G C61801-5G
SIALC61801-25GEA 113 EUR
SIALC61801-25G SIALC61801-5G
2-Chlor-5-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Schmelzpunkt: 107 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006240
CAS-Nummer: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3