2-Chlor-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ200
C61607-25G C61607-5G
SIALC61607-25GEA 73.1 EUR
SIALC61607-25G SIALC61607-5G
2-Chlor-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-3-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
Siedepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 99…101 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006232
CAS-Nummer: 5470-18-8
EINECS: 226-799-8