4-Amino-3,5-dichlorpyridin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
3,5-Dichloro-4-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-4-amine
RF01230.1
RF01230.10
MAYBRF01230.1EA
0
EUR
MAYBRF01230.1
MAYBRF01230.10
4-Amino-3,5-dichlorpyridin
4-Amino-3,5-dichlorpyridin
Formel:
C₅H₄Cl₂N₂ |
MDL Number:
MFCD00125023 CAS-Nummer: 22889-78-7 EINECS: 245-304-6 |