4-Amino-2-chlorpyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B22098.06
B22098.14
B22098.06EA
70.9
EUR
B22098.06
B22098.14
4-Amino-2-chlorpyridin 98%
4-Amino-2-chlorpyridin
Purity: 98%
CAS No.: 14432-12-3
Molecular Formula: C5H5ClN2
Formula Weight: 128.56
Odour: Unpleasant
Melting Point: 91-94°
Boiling Point: 153°/5mm
Beilstein Reference: 108671
MDL No.: MFCD00060089
Formel:
C₅H₅ClN₂ Siedepunkt: 153 °C (5 mmHg) Schmelzpunkt: 91…94 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00060089 CAS-Nummer: 14432-12-3 EINECS: 238-403-0 |