3-Amino-2-chlorpyridin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-3-pyridylamine, 2-Chloropyridin-3-amine
SB00803.1 SB00803.10 SB00803.50
MAYBSB00803.1EA 0 EUR
MAYBSB00803.1 MAYBSB00803.10 MAYBSB00803.50
3-Amino-2-chlorpyridin
3-Amino-2-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
Siedepunkt: 263 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 78…79 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006238
CAS-Nummer: 6298-19-7
EINECS: 228-572-9