2-Amino-3,5-dichlorpyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Dichloro-2-pyridylamine, 3,5-Dichloropyridin-2-amine
159380050 159380250 159381000
ACRO159380050EA 12.6 EUR
ACRO159380050 ACRO159380250 ACRO159381000
2-Amino-3,5-dichlorpyridin 97%
2-Amino-3,5-dichlorpyridin
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Schmelzpunkt: 80…82 °C
MDL Number: MFCD00006313
CAS-Nummer: 4214-74-8
EINECS: 224-143-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
Water ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %
Acid insoluble substances ≤0.05 % (in HCl)