2-Chlor-6-fluorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3083-25G PC3083-5G
APOSPC3083-25GEA 24.8 EUR
APOSPC3083-25G APOSPC3083-5G
2-Chlor-6-fluorpyridin 98%
2-Chloro-6-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
MDL Number: MFCD00077483
CAS-Nummer: 20885-12-5