6-Chlornicotinsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Chloropyridine-3-carboxylic acid, 6-Chloro-3-pyridinecarboxylic acid
A15620.06 A15620.14 A15620.22
A15620.06EA 41.7 EUR
A15620.06 A15620.14 A15620.22
6-Chlornicotinsäure ≥99%
6-Chlornicotinsäure
Purity: 99% CAS No.: 5326-23-8 Molecular Formula: C6H4ClNO2 Formula Weight: 157.56 Melting Point: ca 192° dec. Beilstein Reference: 115993
Formel: C₆H₄ClNO₂
Siedepunkt: 284 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 192 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006241
CAS-Nummer: 5326-23-8
EINECS: 226-201-5