2-Chlornicotinonitril
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-3-carbonitrile
BTB06431.1
BTB06431.10
BTB06431.50
MAYBBTB06431.1EA
0
EUR
MAYBBTB06431.1
MAYBBTB06431.10
MAYBBTB06431.50
2-Chlornicotinonitril
2-Chlornicotinonitril
Formel:
C₆H₃ClN₂ Siedepunkt: 112 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 107…108 °C |
MDL Number:
MFCD00014628 CAS-Nummer: 6602-54-6 EINECS: 229-550-1 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |