2-Chlornicotinonitril 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-3-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-3-carbonitrile
352080010 352080050 352080250
ACRO352080010EA 22.8 EUR
ACRO352080010 ACRO352080050 ACRO352080250
2-Chlornicotinonitril 98%
2-Chlornicotinonitril
Formel: C₆H₃ClN₂
Siedepunkt: 112 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 107…109 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014628
CAS-Nummer: 6602-54-6
EINECS: 229-550-1
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥97.5 %