2-Chlorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C69802-100G C69802-500G C69802-5G
SIALC69802-100GEA 50.6 EUR
SIALC69802-100G SIALC69802-500G SIALC69802-5G
2-Chlorpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Chloropyridine
Formel: C₅H₄ClN
Siedepunkt: 166 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 1,205 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006228
CAS-Nummer: 109-09-1
EINECS: 203-646-3
UN-Nummer: 2822
ADR: 6.1,II