2,4,6-Trichlorpyridin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB15034.250
BTB15034.1
MAYBBTB15034.250EA
0
EUR
MAYBBTB15034.250
MAYBBTB15034.1
2,4,6-Trichlorpyridin
2,4,6-Trichlorpyridin
Formel:
C₅H₂Cl₃N Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00971928 CAS-Nummer: 16063-69-7 |