5-Brom-2-methoxypyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
376880050
376880250
ACRO376880050EA
44
EUR
ACRO376880050
ACRO376880250
5-Brom-2-methoxypyridin 97%
5-Brom-2-methoxypyridin
Formel:
C₆H₆BrNO Molekulargewicht: 188.02 g/mol Siedepunkt: 80 °C (12 mmHg) Flammpunkt: 96 °C |
MDL Number:
MFCD01318952 CAS-Nummer: 13472-85-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5530 to 1.5570 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |