2-Amino-5-brom-3-nitropyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A14985.14
A14985.06
A14985.14EA
134
EUR
A14985.14
A14985.06
2-Amino-5-brom-3-nitropyridin 97%
2-Amino-5-brom-3-nitropyridin
Purity: 97%
CAS No.: 6945-68-2
Molecular Formula: C5H4BrN3O2
Formula Weight: 218.01
Melting Point: 206-210°
Beilstein Reference: 383851
Formel:
C₅H₄BrN₃O₂ Schmelzpunkt: 206…210 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047441 CAS-Nummer: 6945-68-2 |