5-Amino-2-brompyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Bromopyridin-3-amine, 2-Bromopyridin-5-amine, 3-Amino-6-bromopyridine, 2-Bromo-5-pyridylamine
L20008.06
L20008.14
L20008.06EA
125
EUR
L20008.06
L20008.14
5-Amino-2-brompyridin 97%
5-Amino-2-brompyridin
Purity: 97%
CAS No.: 13534-97-9
Molecular Formula: C5H5BrN2
Formula Weight: 173.01
Melting Point: 75-79°
Beilstein Reference: 109102
Formel:
C₅H₅BrN₂ Schmelzpunkt: 75…79 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01646116 CAS-Nummer: 13534-97-9 |