2-Amino-5-brompyridin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 5-Bromo-2-pyridylamine, 5-Bromopyridin-2-amine

M-Clarity™ quality level = MQ100

122858-25G 122858-5G
SIAL122858-25GEA 73.1 EUR
SIAL122858-25G SIAL122858-5G
2-Amino-5-brompyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-brompyridin
Formel: C₅H₅BrN₂
Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 136…139 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006323
CAS-Nummer: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR