2-Amino-5-brompyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Bromo-2-pyridylamine, 5-Bromopyridin-2-amine
153740050
153740250
ACRO153740050EA
31.8
EUR
ACRO153740050
ACRO153740250
2-Amino-5-brompyridin 97%
2-Amino-5-brompyridin
Formel:
C₅H₅BrN₂ Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 135…138 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006323 CAS-Nummer: 1072-97-5 EINECS: 214-019-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 135 to 140 °C |
GC | ≥96.0 % |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |