2-Amino-3-brompyridin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
360580050 360580250
ACRO360580050EA 47 EUR
ACRO360580050 ACRO360580250
2-Amino-3-brompyridin 98%
2-Amino-3-brompyridin
Formel: C₅H₅BrN₂
Schmelzpunkt: 61…65 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095187
CAS-Nummer: 13534-99-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 65 °C
GC ≥97.5 %